Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human QDPR Protein
A cDNA sequence encoding the QDPR was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13224-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15922899
Menge Preis
1 194.62 € / 20 Mikrogramm
10 182.86 € / 20 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
QDPR Protein
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
QDPR protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 2mM DTT.
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAAAAAA GEARRVLVYG GRGALGSRCV QAFRARNWWV ASVDVVENEE ASASIIVKMT DSFTEQADQV TAEVGKLLGE EKVDAILCVA GGWAGGNAKS KSLFKNCDLM WKQSIWTSTI SSHLATKHLK EGGLLTLAGA KAALDGTPGM IGYGMAKGAV HQLCQSLAGK NSGMPPGAAA IAVLPVTLDT PMNRKSMPEA DFSSWTPLEF LVETFHDWIT GKNRPSSGSL IQVVTTEGRT ELTPAYF