Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human QTRTD1 Protein
A cDNA sequence encoding the QTRTD1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Name | QTRTD1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15922909
|
enQuireBio™
QP13227-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15902909
|
enQuireBio™
QP13227-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15912909
|
enQuireBio™
QP13227-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
QTRTD1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
QTRTD1 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4) 30% glycerol, 2mM DTT, 1mM EDTA and 0.1mM PMSF. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMKLSLTK VVNGCRLGKI KNLGKTGDHT MDIPGCLLYT KTGSAPHLTH HTLHNIHGVP AMAQLTLSSL AEHHEVLTEY KEGVGKFIGM PESLLYCSLH DPVSPCPAGY VTNKSVSVWS VAGRVEMTVS KFMAIQKALQ PDWFQCLSDG EVSCKEATSI KRVRKSVDRS LLFLDNCLRL QEESEVLQKS VIIGVIEGGD VMEERLRSAR ETAKRPVGGF LLDGFQGNPT TLEARLRLLS SVTAELPEDK PRLISGVSRP DEVLECIERG VDLFESFFPY QVTERGCALT FSFDYQPNPE ETLLQQNGTQ EEIKCMDQIK KIETTGCNQE ITSFEINLKE KKYQEDFNPL VRGCSCYCCK NHTRAYIHHL LVTNELLAGV LLMMHNFEHY FGFFHYIREA LKSDKLAQLK ELIHRQAS | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |