Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human QTRTD1 Protein
A cDNA sequence encoding the QTRTD1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13227-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15912909
  • 7875.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
QTRTD1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMKLSLTK VVNGCRLGKI KNLGKTGDHT MDIPGCLLYT KTGSAPHLTH HTLHNIHGVP AMAQLTLSSL AEHHEVLTEY KEGVGKFIGM PESLLYCSLH DPVSPCPAGY VTNKSVSVWS VAGRVEMTVS KFMAIQKALQ PDWFQCLSDG EVSCKEATSI KRVRKSVDRS LLFLDNCLRL QEESEVLQKS VIIGVIEGGD VMEERLRSAR ETAKRPVGGF LLDGFQGNPT TLEARLRLLS SVTAELPEDK PRLISGVSRP DEVLECIERG VDLFESFFPY QVTERGCALT FSFDYQPNPE ETLLQQNGTQ EEIKCMDQIK KIETTGCNQE ITSFEINLKE KKYQEDFNPL VRGCSCYCCK NHTRAYIHHL LVTNELLAGV LLMMHNFEHY FGFFHYIREA LKSDKLAQLK ELIHRQAS
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
QTRTD1 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4) 30% glycerol, 2mM DTT, 1mM EDTA and 0.1mM PMSF.