Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RAB14 Protein
A cDNA sequence encoding the RAB14 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13230-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15912919
Menge Preis
1 129.74 € / 2 Mikrogramm
10 121.33 € / 2 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
RAB14 Protein
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
RAB14 protein 0.5 mg/ml is supplied in 20mM Tris-HCL, pH 8.0, 0.1M NaCl, 1mM DTT and 20% Glycerol.
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMATAPYN YSYIFKYIII GDMGVGKSCL LHQFTEKKFM ADCPHTIGVE FGTRIIEVSG QKIKLQIWDT AGQERFRAVT RSYYRGAAGA LMVYDITRRS TYNHLSSWLT DARNLTNPNT VIILIGNKAD LEAQRDVTYE EAKQFAEENG LLFLEASAKT GENVEDAFLE AAKKIYQNIQ DGSLDLNAAE SGVQHKPSAP QGGRLTSEPQ PQREGCGC