Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RAB1B Protein
A cDNA sequence encoding the RAB1B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13231-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15922919
  • 194.62 € / 10 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 10-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
RAB1B Protein
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The RAB1B solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% Glycerol.
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MNPEYDYLFK LLLIGDSGVG KSCLLLRFAD DTYTESYIST IGVDFKIRTI ELDGKTIKLQ IWDTAGQERF RTITSSYYRG AHGIIVVYDV TDQESYANVK QWLQEIDRYA SENVNKLLVG NKSDLTTKKV VDNTTAKEFA DSLGIPFLET SAKNATNVEQ AFMTMAAEIK KRMGPGAASG GERPNLKIDS TPVKPAGGGC C