Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RAB24 Protein
A cDNA sequence encoding the RAB24 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13234-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15912929
  • 4090.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
RAB24 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMSGQRV DVKVVMLGKE YVGKTSLVER YVHDRFLVGP YQNTIGAAFV AKVMSVGDRT VTLGIWDTAG SERYEAMSRI YYRGAKAAIV CYDLTDSSSF ERAKFWVKEL RSLEEGCQIY LCGTKSDLLE EDRRRRRVDF HDVQDYADNI KAQLFETSSK TGQSVDELFQ KVAEDYVSVA AFQVMTEDKG VDLGQKPNPY FYSCCHH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The RAB24 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT, 0.1M NaCl, 0.1M EDTA and 30% glycerol.