Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RAB3IL1 Protein
A cDNA sequence encoding the RAB3IL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Name | RAB3IL1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15932959
|
enQuireBio™
QP13244-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15912959
|
enQuireBio™
QP13244-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15922959
|
enQuireBio™
QP13244-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
RAB3IL1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
RAB3IL1 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate buffer saline (pH 7.4) and 50% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMWSGPPQ PDQGLPPPLA AVPVPWKSTD PCQGHRESPG ALVETSAGEE AQGQEGPAAA QLDVLRLRSS SMEIREKGSE FLKEELHRAQ KELKLKDEEC ERLSKVREQL EQELEELTAS LFEEAHKMVR EANMKQAASE KQLKEARGKI DMLQAEVTAL KTLVITSTPA SPNRELHPQL LSPTKAGPRK GHSRHKSTSS TLCPAVCPAA GHTLTPDREG KEVDTILFAE FQAWRESPTL DKTCPFLERV YREDVGPCLD FTMQELSVLV RAAVEDNTLT IEPVASQTLP TVKVAEVDCS STNTCALSGL TRTCRHRIRL GDSKSHYYIS PSSRARITAV CNFFTYIRYI QQGLVRQDAE PMFWEIMRLR KEMSLAKLGF FPQEA | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |