Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RAB3IL1 Protein
A cDNA sequence encoding the RAB3IL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13244-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15922959
  • 7438.66 € / 1 Milligramm
Voraussichtliches Versanddatum: 14-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
RAB3IL1 Protein
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
RAB3IL1 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate buffer saline (pH 7.4) and 50% glycerol.
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMWSGPPQ PDQGLPPPLA AVPVPWKSTD PCQGHRESPG ALVETSAGEE AQGQEGPAAA QLDVLRLRSS SMEIREKGSE FLKEELHRAQ KELKLKDEEC ERLSKVREQL EQELEELTAS LFEEAHKMVR EANMKQAASE KQLKEARGKI DMLQAEVTAL KTLVITSTPA SPNRELHPQL LSPTKAGPRK GHSRHKSTSS TLCPAVCPAA GHTLTPDREG KEVDTILFAE FQAWRESPTL DKTCPFLERV YREDVGPCLD FTMQELSVLV RAAVEDNTLT IEPVASQTLP TVKVAEVDCS STNTCALSGL TRTCRHRIRL GDSKSHYYIS PSSRARITAV CNFFTYIRYI QQGLVRQDAE PMFWEIMRLR KEMSLAKLGF FPQEA