Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RAB8 Protein
A cDNA sequence encoding the RAB8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13247-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15912969
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
RAB8 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAKTYDY LFKLLLIGDS GVGKTCLLFR FSEDAFNTTF ISTIGIDFKI RTIELDGKKI KLQIWDTAGQ ERFRTITTAY YRGAMGIMLV YDITNEKSFD NIKNWIRNIE EHASSDVERM ILGNKCDMND KRQVSKERGE KLAIDYGIKF LETSAKSSAN VEEAFFTLAR DIMTKLNRKM NDSNSAGAGG PVKITENRSK KTSFFRC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The RAB8 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol.