Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RAB8 Protein
A cDNA sequence encoding the RAB8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13247-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15922969
Menge Preis
1 129.74 € / 5 Mikrogramm
10 121.33 € / 5 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
RAB8 Protein
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The RAB8 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol.
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAKTYDY LFKLLLIGDS GVGKTCLLFR FSEDAFNTTF ISTIGIDFKI RTIELDGKKI KLQIWDTAGQ ERFRTITTAY YRGAMGIMLV YDITNEKSFD NIKNWIRNIE EHASSDVERM ILGNKCDMND KRQVSKERGE KLAIDYGIKF LETSAKSSAN VEEAFFTLAR DIMTKLNRKM NDSNSAGAGG PVKITENRSK KTSFFRC