Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RAD51B Protein
A cDNA sequence encoding the RAD51B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13251-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15922979
  • 4090.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
RAD51B Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGSKKLK RVGLSQELCD RLSRHQILTC QDFLCLSPLE LMKVTGLSYR GVHELLCMVS RACAPKMQTA YGIKAQRSAD FSPAFLSTTL SALDEALHGG VACGSLTEIT GPPGCGKTQF CIMMSILATL PTNMGGLEGA VVYIDTESAF SAERLVEIAE SRFPRYFNTE EKLLLTSSKV HLYRELTCDE VLQRIESLEE EIISKGIKLV ILDSVASVVR KEFDAQLQGN LKERNKFLAR EASSLKYLAE EFSIPVILTN QITTHLSGAL ASQADLVSPA DDLSLSEGTS GSSCVIAALG NTWSHSVNTR LILQYLDSER RQILIAKSPL APFTSFVYTI KEEGLVLQAY GNS
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The RAD51B solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea.