Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RAMP3 Protein
A cDNA sequence encoding the RAMP3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13260-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15923009
  • 1815.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
10268
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MRAGGCNETG MLERLPLCGK AFADMMGKVD VWKWCNLSEF IVYYESFTNC TEMEANVVGC YWPNPLAQGF ITGIHRQFFS NCTVDRVHLE DPPDEV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
RAMP3 Protein
Research Use Only
RAMP3
Human
His
RAMP3 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.1M NaCl.