Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RANBP3 Protein
A cDNA sequence encoding the RANBP3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13262-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15903019
  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
RANBP3 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSISSSLEN STNSADASSN KFVFGQNMSE RVLSPPKLNE VSSDANRENA AAESGSESSS QEATPEKESL AESAAAYTKA TARKCLLEKV EVITGEEAES NVLQMQCKLF VFDKTSQSWV ERGRGLLRLN DMASTDDGTL QSRLVMRTQG SLRLILNTKL WAQMQIDKAS EKSIRITAMD TEDQGVKVFL ISASSKDTGQ LYAALHHRIL ALRS
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
RANBP3 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl and 10% glycerol.