Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RANGRF Protein
A cDNA sequence encoding the RANGRF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13263-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15913019
  • 4090.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
RANGRF Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMEPTRD CPLFGGAFSA ILPMGAIDVS DLRPVPDNQE VFCHPVTDQS LIVELLELQA HVRGEAAARY HFEDVGGVQG ARAVHVESVQ PLSLENLALR GRCQEAWVLS GKQQIAKENQ QVAKDVTLHQ ALLRLPQYQT DLLLTFNQPP PDNRSSLGPE NLSPAPWSLG DFEQLVTSLT LHDPNIFGPQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
RANGRF protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 0.15M NaCl and 1mM DTT.