Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RARRES1 Protein
A cDNA sequence encoding the RARRES1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13270-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15923039
  • 4090.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
RARRES1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSPDDPGQP QDAGVPRRLL QQAARAALHF FNFRSGSPSA LRVLAEVQEG RAWINPKEGC KVHVVFSTER YNPESLLQEG EGRLGKCSAR VFFKNQKPRP TINVTCTRLI EKKKRQQEDY LLYKQMKQLK NPLEIVSIPD NHGHIDPSLR LIWDLAFLGS SYVMWEMTTQ VSHYYLAQLT SVRQWKTNDD TIDFDYTVLL HELSTQEIIP CRIHLVWYPG KPLKVKYHCQ ELQTPEEASG TEEGSAVVPT ELSNF
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The RARRES1 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.