Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RARRES2 / Chemerin Protein
Recombinant Protein
112.00 € - 4240.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_002880.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 5919 |
Name | RARRES2 / Chemerin Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15925949
|
enQuireBio™
QP5349-5UG |
5 μg |
112.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15905949
|
enQuireBio™
QP5349-25UG |
25 μg |
263.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15985939
|
enQuireBio™
QP5349-100UG |
100 μg |
655.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15915949
|
enQuireBio™
QP5349-500UG |
500 μg |
2600.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15995939
|
enQuireBio™
QP5349-1MG |
1 mg |
4240.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
NP_002880.1 | |
RARRES2 / Chemerin Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MELTEAQRRG LQVALEEFHK HPPVQWAFQE TSVESAVDTP FPAGIFVRLE FKLQQTSCRK RDWKKPECKV RPNGRKRKCL ACIKLGSEDK VLGRLVHCPI ETQVLREAEE HQETQCLRVQ RAGEDPHSFY FPGQFAFS | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
5919 | |
Research Use Only | |
RARRES2 | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |