Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ras-related protein Rab-17 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ras-related protein Rab-17, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2385.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_071894.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 64284 |
Name | Ras-related protein Rab-17 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16022461
|
enQuireBio™
QP8065-EC-100UG |
100 μg |
530.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16042461
|
enQuireBio™
QP8065-EC-1MG |
1 mg |
2385.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16032461
|
enQuireBio™
QP8065-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16052461
|
enQuireBio™
QP8065-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16062461
|
enQuireBio™
QP8065-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16072461
|
enQuireBio™
QP8065-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_071894.1 | |
Ras-related protein Rab-17 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
64284 | |
Research Use Only | |
RAB17 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAQAHRTPQP RAAPSQPRVF KLVLLGSGSV GKSSLALRYV KNDFKSILPT VGCAFFTKVV DVGATSLKLE IWDTAGQEKY HSVCHLYFRG ANAALLVYDI TRKDSFLKAQ QWLKDLEEEL HPGEVLVMLV GNKTDLSQER EVTFQEGKEF ADSQKLLFME TSAKLNHQVS EVFNTVAQEL LQRSDEEGQA LRGDAAVALN KGPARQAKCC AH | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |