missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ras-related protein Ral-B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ras-related protein Ral-B, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2385.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_002872.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 5899 |
Name | Ras-related protein Ral-B Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16024320
|
enQuireBio™
QP6582-EC-100UG |
100 μg |
530.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16044320
|
enQuireBio™
QP6582-EC-1MG |
1 mg |
2385.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16034320
|
enQuireBio™
QP6582-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16054320
|
enQuireBio™
QP6582-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16064320
|
enQuireBio™
QP6582-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16074320
|
enQuireBio™
QP6582-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_002872.1 | |
Ras-related protein Ral-B Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5899 | |
Research Use Only | |
RALB | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAANKSKGQS SLALHKVIMV GSGGVGKSAL TLQFMYDEFV EDYEPTKADS YRKKVVLDGE EVQIDILDTA GQEDYAAIRD NYFRSGEGFL LVFSITEHES FTATAEFREQ ILRVKAEEDK IPLLVVGNKS DLEERRQVPV EEARSKAEEW GVQYVETSAK TRANVDKVFF DLMREIRTKK MSENKDKNGK KSSKNKKSFK ERC | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |