Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ras-related protein Rap-2b Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ras-related protein Rap-2b, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2385.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_002877.2 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 5912 |
Name | Ras-related protein Rap-2b Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16044330
|
enQuireBio™
QP6584-EC-100UG |
100 μg |
530.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16064330
|
enQuireBio™
QP6584-EC-1MG |
1 mg |
2385.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16054330
|
enQuireBio™
QP6584-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16074330
|
enQuireBio™
QP6584-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16084330
|
enQuireBio™
QP6584-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16094330
|
enQuireBio™
QP6584-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_002877.2 | |
Ras-related protein Rap-2b Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5912 | |
Research Use Only | |
RAP2B | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MREYKVVVLG SGGVGKSALT VQFVTGSFIE KYDPTIEDFY RKEIEVDSSP SVLEILDTAG TEQFASMRDL YIKNGQGFIL VYSLVNQQSF QDIKPMRDQI IRVKRYERVP MILVGNKVDL EGEREVSYGE GKALAEEWSC PFMETSAKNK ASVDELFAEI VRQMNYAAQP NGDEGCCSAC | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |