Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ras-related protein Rap-2b Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ras-related protein Rap-2b, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6584-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16044330
  • 530.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_002877.2
Ras-related protein Rap-2b Protein
Research Use Only
RAP2B
Recombinant Protein
E. coli
MREYKVVVLG SGGVGKSALT VQFVTGSFIE KYDPTIEDFY RKEIEVDSSP SVLEILDTAG TEQFASMRDL YIKNGQGFIL VYSLVNQQSF QDIKPMRDQI IRVKRYERVP MILVGNKVDL EGEREVSYGE GKALAEEWSC PFMETSAKNK ASVDELFAEI VRQMNYAAQP NGDEGCCSAC
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
5912
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol