Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RBBP4 Protein
A cDNA sequence encoding the RBBP4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13276-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15923059
Menge Preis
1 129.74 € / 5 Mikrogramm
10 121.33 € / 5 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
RBBP4 Protein
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
RBBP4 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 10% glycerol and 1mM EDTA.
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMADKEA AFDDAVEERV INEEYKIWKK NTPFLYDLVM THALEWPSLT AQWLPDVTRP EGKDFSIHRL VLGTHTSDEQ NHLVIASVQL PNDDAQFDAS HYDSEKGEFG GFGSVSGKIE IEIKINHEGE VNRARYMPQN PCIIATKTPS SDVLVFDYTK HPSKPDPSGE CNPDLRLRGH QKEGYGLSWN PNLSGHLLSA SDDHTICLWD ISAVPKEGKV VDAKTIFTGH TAVVEDVSWH LLHESLFGSV ADDQKLMIWD TRSNNTSKPS HSVDAHTAEV NCLSFNPYSE FILATGSADK TVALWDLRNL KLKLHSFESH KDEIFQVQWS PHNETILASS GTDRRLNVWD LSKIGEEQSP EDAEDGPPEL LFIHGGHTAK ISDFSWNPNE PWVICSVSED NIMQVWQMAE NIYNDEDPEG SVDPEGQGS