Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RBM18 Protein
A cDNA sequence encoding the RBM18 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13280-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15923069
  • 3865.29 € / 1 Milligramm
Voraussichtliches Versanddatum: 14-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
RBM18 Protein
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
RBM18 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMEAETKT LPLENASILS EGSLQEGHRL WIGNLDPKIT EYHLLKLLQK FGKVKQFDFL FHKSGALEGQ PRGYCFVNFE TKQEAEQAIQ CLNGKLALSK KLVVRWAHAQ VKRYDHNKND KILPISLEPS SSTEPTQSNL SVTAKIKAIE AKLKMMAENP DAEYPAAPVY SYFKPPDKKR TTPYSRTAWK SRR