Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RBMY1A1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RBMY1A1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7035-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16037130
Menge Preis
1 480.81 € / 100 Mikrogramm
6 452.11 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab
11-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001307873.1
RBMY1A1 Protein
100 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
378949
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
RBMY1A1
Recombinant Protein
E. coli
MVEADHPGKL FIGGLNRETN EKMLKAVFGK HGPISEVLLI KDRTSKSRGF AFITFENPAD AKNAAKDMNG KSLHGKAIKV EQAKKPSFQS GGRRRPPASS RNRSPSGSLR SARGSRGGTR GWLPSHEGHL DDGGYTPDLK MSYSRGLIPV KRGPSSRSGG PPPKKSAPSA VARSNSWMGS QGPMSQRREN YGVPPRRATI SSWRNDRMST RHDGYATNDG NHPSCQETRD YAPPSRGYAY RDNGHSNRDE HSSRGYRNHR SSRETRDYAP PSRGHAYRDY GHSRRDESYS RGYRNRRSSR ETREYAPPSR GHGYRDYGHS RRHESYSRGY RNHPSSRETR DYAPPHRDYA YRDYGHSSWD EHSSRGYSYH DGYGEALGRD HSEHLSGSSY RDALQRYGTS HGAPPARGPR MSYGGSTCHA YSNTRDRYGR SWESYSSCGD FHYCDREHVC RKDQRNPPS