Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RBP4 Protein
A cDNA sequence encoding the RBP4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13283-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15913079
  • 5151.92 € / 1 Milligramm
Voraussichtliches Versanddatum: 18-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
RBP4 Protein
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
1 mg/ml in PBS pH 7.4.
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MERDCRVSSF RVKENFDKAR FSGTWYAMAK KDPEGLFLQD NIVAEFSVDE TGQMSATAKGRVRLLNNWDV CADMVGTFTD TEDPAKFKMK YWGVASFLQK GNDDHWIVDT DYDTYAVQYS CRLLNLDGTC ADSYSFVFSR DPNGLPPEAQ KIVRQRQEEL CLARQYRLIV HNGYCDGRSE RNLL