Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RBP7 Protein
A cDNA sequence encoding the RBP7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13285-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15913089
  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
RBP7 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPADLSGTWT LLSSDNFEGY MLALGIDFAT RKIAKLLKPQ KVIEQNGDSF TIHTNSSLRN YFVKFKVGEE FDEDNRGLDN RKCKSLVIWD NDRLTCIQKG EKKNRGWTHW IEGDKLHLEM FCEGQVCKQT FQRA
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The RBP7 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 2mM DTT and 20% glycerol.