Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RCN2 Protein
A cDNA sequence encoding the RCN2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13289-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15913099
Menge Preis
1 194.62 € / 10 Mikrogramm
10 182.86 € / 10 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 18-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
RCN2 Protein
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The RCN2 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 1mM DTT.
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEELHYPLGE RRSDYDREAL LGVQEDVDEY VKLGHEEQQK RLQAIIKKID LDSDGFLTES ELSSWIQMSF KHYAMQEAKQ QFVEYDKNSD DTVTWDEYNI QMYDRVIDFD ENTALDDAEE ESFRKLHLKD KKRFEKANQD SGPGLSLEEF IAFEHPEEVDYMTEFVIQEA LEEHDKNGDG FVSLEEFLGD YRWDPTANED PEWILVEKDR FVNDYDKDND GRLDPQELLP WVVPNNQGIA QEEALHLIDE MDLNGDKKLS EEEILENPDL FLTSEATDYG RQLHDDYFYH DEL