Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human REG1A Protein
A cDNA sequence encoding the REG1A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13292-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15903109
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
REG1A Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MKHHHHHHAS HMQEAQTELP QARISCPEGT NAYRSYCYYF NEDRETWVDA DLYCQNMNSG NLVSVLTQAE GAFVASLIKE SGTDDFNVWI GLHDPKKNRR WHWSSGSLVS YKSWGIGAPS SVNPGYCVSL TSSTGFQKWK DVPCEDKFSF VCKFKN
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
Filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 5mM Tris, 25mM NaCl, pH 7.5.