Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Regulator of G-protein signaling 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Regulator of G-protein signaling 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2385.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_002914.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 5997 |
Name | Regulator of G-protein signaling 2 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16044480
|
enQuireBio™
QP6603-EC-100UG |
100 μg |
530.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16064480
|
enQuireBio™
QP6603-EC-1MG |
1 mg |
2385.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16054480
|
enQuireBio™
QP6603-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16074480
|
enQuireBio™
QP6603-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16084480
|
enQuireBio™
QP6603-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16094480
|
enQuireBio™
QP6603-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_002914.1 | |
Regulator of G-protein signaling 2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5997 | |
Research Use Only | |
RGS2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MQSAMFLAVQ HDCRPMDKSA GSGHKSEEKR EKMKRTLLKD WKTRLSYFLQ NSSTPGKPKT GKKSKQQAFI KPSPEEAQLW SEAFDELLAS KYGLAAFRAF LKSEFCEENI EFWLACEDFK KTKSPQKLSS KARKIYTDFI EKEAPKEINI DFQTKTLIAQ NIQEATSGCF TTAQKRVYSL MENNSYPRFL ESEFYQDLCK KPQITTEPHA T | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |