Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Regulator of G-protein signaling 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Regulator of G-protein signaling 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6603-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16044480
  • 530.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_002914.1
Regulator of G-protein signaling 2 Protein
Research Use Only
RGS2
Recombinant Protein
E. coli
MQSAMFLAVQ HDCRPMDKSA GSGHKSEEKR EKMKRTLLKD WKTRLSYFLQ NSSTPGKPKT GKKSKQQAFI KPSPEEAQLW SEAFDELLAS KYGLAAFRAF LKSEFCEENI EFWLACEDFK KTKSPQKLSS KARKIYTDFI EKEAPKEINI DFQTKTLIAQ NIQEATSGCF TTAQKRVYSL MENNSYPRFL ESEFYQDLCK KPQITTEPHA T
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5997
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol