Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Renin receptor Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Renin receptor, was expressed in the hosts and tags indicated.
137.00 € - 2450.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_005756.2
Gen-ID (Entrez) 10159
Name Renin receptor Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15917099
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5698-EC-10UG
10 μg
137.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15957099
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5698-EC-50UG
50 μg
339.00 €
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15907099
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5698-EC-100UG
100 μg
545.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15937099
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5698-EC-200UG
200 μg
870.00 €
200 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15947099
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5698-EC-500UG
500 μg
1500.00 €
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15927099
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5698-EC-1MG
1 mg
2450.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_005756.2
Renin receptor Protein
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
10159
Research Use Only
ATP6AP2
Recombinant Protein
E. coli
NEFSILKSPG SVVFRNGNWP IPGERIPDVA ALSMGFSVKE DLSWPGLAVG NLFHRPRATV MVMVKGVNKL ALPPGSVISY PLENAVPFSL DSVANSIHSL FSEETPVVLQ LAPSEERVYM VGKANSVFED LSVTLRQLRN RLFQENSVLS SLPLNSLSRN NEVDLLFLSE LQVLHDISSL LSRHKHLAKD HSPDLYSLEL AGLDEIGKRY GEDSEQFRDA SKILVDALQK FADDMYSLYG GNAVVELVTV KSFDTSLIRK TRTILEAKQA KNPASPYNLA YKYNFEYSVV FNMVLWIMIA LALAVIITSY NIWNMDPGYD SIIYRMTNQK IRMD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.