missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RFXANK Protein
A cDNA sequence encoding the RFXANK was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 1815.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 8625 |
---|---|
Name | RFXANK Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | RFXANK |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15913149
|
enQuireBio™
QP13304-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15903149
|
enQuireBio™
QP13304-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15993139
|
enQuireBio™
QP13304-100UG |
100 μg |
1815.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
8625 | |
Research Use Only | |
RFXANK | |
Human | |
His | |
The RFXANK solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl and 20% glycerol. |
RFXANK Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMELTQPA EDLIQTQQTP ASELGDPEDP GEEAADGSDT VVLSLFPCTP EPVNPEPDAS VSSPQGSSLK HSTTLTNRQR GNEVSALPAT LDCDNLVNKP DERGFTPLIW ASAFGEIETV RFLLEWGADP HILAKERESA LSLASTGGYT DIVGLLLERD VDINIYDWNG GTPLLYAVRG NHVKCVEALL ARGADLTTEA DSGYTPMDLA VALGYRKVQQ VIENHILKLF QSNLVPADPE | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |