Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RGN Protein
A cDNA sequence encoding the RGN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13305-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15923149
  • 4090.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
RGN Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSSIKIECVL PENCRCGESP VWEEVSNSLL FVDIPAKKVC RWDSFTKQVQ RVTMDAPVSS VALRQSGGYV ATIGTKFCAL NWKEQSAVVL ATVDNDKKNN RFNDGKVDPA GRYFAGTMAE ETAPAVLERH QGALYSLFPD HHVKKYFDQV DISNGLDWSL DHKIFYYIDS LSYSVDAFDY DLQTGQISNR RSVYKLEKEE QIPDGMCIDA EGKLWVACYN GGRVIRLDPV TGKRLQTVKL PVDKTTSCCF GGKNYSEMYV TCARDGMDPE GLLRQPEAGG IFKITGLGVK GIAPYSYAG
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
RGN protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl, pH 8.0, 2M Urea and 20% Glycerol.