Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RGS21 Protein
A cDNA sequence encoding the RGS21 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13311-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15913169
Menge Preis
1 194.62 € / 20 Mikrogramm
10 182.86 € / 20 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 14-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
RGS21 Protein
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
RGS21 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 30% glycerol and 0.1M NaCl.
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMPVKCC FYRSPTAETM TWSENMDTLL ANQAGLDAFR IFLKSEFSEE NVEFWLACED FKKTKNADKI ASKAKMIYSE FIEADAPKEI NIDFGTRDLI SKNIAEPTLK CFDEAQKLIY CLMAKDSFPR FLKSEIYKKL VNSQQVPNHK KWLPFL