Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RGS21 Protein
A cDNA sequence encoding the RGS21 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13311-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15923169
  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
RGS21 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMPVKCC FYRSPTAETM TWSENMDTLL ANQAGLDAFR IFLKSEFSEE NVEFWLACED FKKTKNADKI ASKAKMIYSE FIEADAPKEI NIDFGTRDLI SKNIAEPTLK CFDEAQKLIY CLMAKDSFPR FLKSEIYKKL VNSQQVPNHK KWLPFL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
RGS21 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 30% glycerol and 0.1M NaCl.