Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RhoA Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RhoA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8336-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16074081
  • 2385.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 26-01-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001300870.1
RhoA Protein
Research Use Only
RHOA
Recombinant Protein
E. coli
MAAIRKKLVI VGDGACGKTC LLIVFSKDQF PEVYVPTVFE NYVADIEVDG KQVELALWDT AGQEDYDRLR PLSYPDTDVI LMCFSIDSPD SLENIPEKWT PEVKHFCPNV PIILVGNKKD LRNDEHTRRE LAKMKQEPVK PEEGRDMANR IGAFGYMECS AKTKDGVREV FEMATRAALQ ARRGKKKSGC L
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
387
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol