Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ribose-phosphate pyrophosphokinase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ribose-phosphate pyrophosphokinase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6535-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16074000
  • 530.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 08-02-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001191331.1
Ribose-phosphate pyrophosphokinase 1 Protein
Research Use Only
PRPS1
Recombinant Protein
E. coli
PNIKIFSGSS HQDLSQKIAD RLGLELGKVV TKKFSNQETC VEIGESVRGE DVYIVQSGCG EINDNLMELL IMINACKIAS ASRVTAVIPC FPYARQDKKD KSRAPISAKL VANMLSVAGA DHIITMDLHA SQIQGFFDIP VDNLYAEPAV LKWIRENISE WRNCTIVSPD AGGAKRVTSI ADRLNVDFAL IHKERKKANE VDRMVLVGDV KDRVAILVDD MADTCGTICH AADKLLSAGA TRVYAILTHG IFSGPAISRI NNACFEAVVV TNTIPQEDKM KHCSKIQVID ISMILAEAIR RTHNGESVSY LFSHVPL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5631
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol