Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ripk3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ripk3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP9945-ye-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16039061
  • 1740.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_006862.2
Ripk3 Protein
Research Use Only
Ripk3
Recombinant Protein
Yeast
MSCVKLWPSG APAPLVSIEE LENQELVGKG GFGTVFRAQH RKWGYDVAVK IVNSKAISRE VKAMASLDNE FVLRLEGVIE KVNWDQDPKP ALVTKFMENG SLSGLLQSQC PRPWPLLCRL LKEVVLGMFY LHDQNPVLLH RDLKPSNVLL DPELHVKLAD FGLSTFQGGS QSGTGSGEPG GTLGYLAPEL FVNVNRKAST ASDVYSFGIL MWAVLAGREV ELPTEPSLVY EAVCNRQNRP SLAELPQAGP ETPGLEGLKE LMQLCWSSEP KDRPSFQECL PKTDEVFQMV ENNMNAAVST VKDFLSQLRS SNRRFSIPES GQGGTEMDGF RRTIENQHSR NDVMVSEWLN KLNLEEPPSS VPKKCPSLTK RSRAQEEQVP QAWTAGTSSD SMAQPPQTPE TSTFRNQMPS PTSTGTPSPG PRGNQGAERQ GMNWSCRTPE PNPVTGRPLV NIYNCSGVQV GDNNYLTMQQ TTALPTWGLA PSGKGRGLQH PPPVGSQEGP KDPEAWSRPQ GWYNHSGK
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
11035
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol