Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RND3 Protein
A cDNA sequence encoding the RND3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name | RND3 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15923229
|
enQuireBio™
QP13328-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15913229
|
enQuireBio™
QP13328-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15903229
|
enQuireBio™
QP13328-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
RND3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
RND3 Human solution containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT, 1mM EDTA, 0.1M NaCl and 40% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MKERRASQKL SSKSIMDPNQ NVKCKIVVVG DSQCGKTALL HVFAKDCFPE NYVPTVFENY TASFEIDTQR IELSLWDTSG SPYYDNVRPL SYPDSDAVLI CFDISRPETL DSVLKKWKGE IQEFCPNTKM LLVGCKSDLR TDVSTLVELS NHRQTPVSYD QGANMAKQIG AATYIECSAL QSENSVRDIF HVATLACVNK TNKNVKRNKS QRATKRISHM PSRPELSAVA TDLRKDKAKS C | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |