Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RND3 Protein
A cDNA sequence encoding the RND3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13328-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15923229
Menge Preis
1 129.74 € / 5 Mikrogramm
10 121.33 € / 5 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
RND3 Protein
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
RND3 Human solution containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT, 1mM EDTA, 0.1M NaCl and 40% glycerol.
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MKERRASQKL SSKSIMDPNQ NVKCKIVVVG DSQCGKTALL HVFAKDCFPE NYVPTVFENY TASFEIDTQR IELSLWDTSG SPYYDNVRPL SYPDSDAVLI CFDISRPETL DSVLKKWKGE IQEFCPNTKM LLVGCKSDLR TDVSTLVELS NHRQTPVSYD QGANMAKQIG AATYIECSAL QSENSVRDIF HVATLACVNK TNKNVKRNKS QRATKRISHM PSRPELSAVA TDLRKDKAKS C