Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RNMTL1 Protein
A cDNA sequence encoding the RNMTL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13335-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15923249
Menge Preis
1 194.62 € / 20 Mikrogramm
10 182.86 € / 20 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 18-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
RNMTL1 Protein
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
RNMTL1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol.
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAALVRP ARFVVRPLLQ VVQAWDLDAR RWVRALRRSP VKVVFPSGEV VEQKRAPGKQ PRKAPSEASA QEQREKQPLE ESASRAPSTW EESGLRYDKA YPGDRRLSSV MTIVKSRPFR EKQGKILLEG RRLISDALKA GAVPKMFFFS RLEYLKELPV DKLKGVSLIK VKFEDIKDWS DLVTPQGIMG IFAKPDHVKM TYPKTQLQHS LPLLLICDNL RDPGNLGTIL RSAAGAGCSK VLLTKGCVDA WEPKVLRAGM GAHFRMPIIN NLEWETVPNY LPPDTRVYVA DNCGLYAQAE MSNKASDHGW VCDQRVMKFH KYEEEEDVET GASQDWLPHV EVQSYDSDWT EAPAAVVIGG ETYGVSLESL QLAESTGGKR LLIPVVPGVD SLNSAMAASI LLFEGKRQLR GRAEDLSRDR SYH