Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ropporin-1B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ropporin-1B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6614-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16084550
  • 2385.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 07-02-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001012337.1
Ropporin-1B Protein
Research Use Only
ROPN1B
Recombinant Protein
E. coli
MWKVVNLPTD LFNSVMNVGR FTEEIEWLKF LALACSALGV TITKTLKIVC EVLSCDHNGG LPRIPFSTFQ FLYTYIAEVD GEICASHVSR MLNYIEQEVI GPDGLITVND FTQNPRVWLE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
152015
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details). of Isoform 2
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol