Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RPL7A Protein
A cDNA sequence encoding the RPL7A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Name | RPL7A Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15923289
|
enQuireBio™
QP13348-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15903289
|
enQuireBio™
QP13348-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15913289
|
enQuireBio™
QP13348-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
RPL7A Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
RPL7A protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMPKGKKA KGKKVAPAPA VVKKQEAKKV VNPLFEKRPK NFGIGQDIQP KRDLTRFVKW PRYIRLQRQR AILYKRLKVP PAINQFTQAL DRQTATQLLK LAHKYRPETK QEKKQRLLAR AEKKAAGKGD VPTKRPPVLR AGVNTVTTLV ENKKAQLVVI AHDVDPIELV VFLPALCRKM GVPYCIIKGK ARLGRLVHRK TCTTVAFTQV NSEDKGALAK LVEAIRTNYN DRYDEIRRHW GGNVLGPKSV ARIAKLEKAK AKELATKLG | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |