Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RPL7A Protein
A cDNA sequence encoding the RPL7A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13348-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15903289
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
RPL7A Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMPKGKKA KGKKVAPAPA VVKKQEAKKV VNPLFEKRPK NFGIGQDIQP KRDLTRFVKW PRYIRLQRQR AILYKRLKVP PAINQFTQAL DRQTATQLLK LAHKYRPETK QEKKQRLLAR AEKKAAGKGD VPTKRPPVLR AGVNTVTTLV ENKKAQLVVI AHDVDPIELV VFLPALCRKM GVPYCIIKGK ARLGRLVHRK TCTTVAFTQV NSEDKGALAK LVEAIRTNYN DRYDEIRRHW GGNVLGPKSV ARIAKLEKAK AKELATKLG
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
RPL7A protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol.