Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RPRD1A Protein
A cDNA sequence encoding the RPRD1A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name RPRD1A Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15913299
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13351-5UG
5 μg
137.00 €
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15903299
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13351-20UG
20 μg
212.00 €
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15993289
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13351-1MG
1 mg
4090.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
RPRD1A Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The RPRD1A solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEFMSAFS EAALEKKLSE LSNSQQSVQT LSLWLIHHRK HSRPIVTVWE RELRKAKPNR KLTFLYLAND VIQNSKRKGP EFTKDFAPVI VEAFKHVSSE TDESCKKHLG RVLSIWEERS VYENDVLEQL KQALYGDKKP RKRTYEQIKV DENENCSSLG SPSEPPQTLD LVRALQDLEN AASGDAAVHQ RIASLPVEVQ EVSLLDKITD KESGERLSKM VEDACMLLAD YNGRLAAEID DRKQLTRMLA DFLRCQKEAL AEKEHKLEEY KRKLARVSLV RKELRSRIQS LPDLSRLPNV TGSHMHLPFA GDIYSED
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.