Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RPRD1B Protein
A cDNA sequence encoding the RPRD1B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name | RPRD1B Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15943299
|
enQuireBio™
QP13352-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15933299
|
enQuireBio™
QP13352-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15923299
|
enQuireBio™
QP13352-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
RPRD1B Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
RPRD1B protein solution (1 mg/ml) in Phosphate buffered saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSSFSES ALEKKLSELS NSQQSVQTLS LWLIHHRKHA GPIVSVWHRE LRKAKSNRKL TFLYLANDVI QNSKRKGPEF TREFESVLVD AFSHVAREAD EGCKKPLERL LNIWQERSVY GGEFIQQLKL SMEDSKSPPP KATEEKKSLK RTFQQIQEEE DDDYPGSYSP QDPSAGPLLT EELIKALQDL ENAASGDATV RQKIASLPQE VQDVSLLEKI TDKEAAERLS KTVDEACLLL AEYNGRLAAE LEDRRQLARM LVEYTQNQKD VLSEKEKKLE EYKQKLARVT QVRKELKSHI QSLPDLSLLP NVTGGLAPLP SAGDLFSTD | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |