Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RPRD1B Protein
A cDNA sequence encoding the RPRD1B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13352-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15923299
  • 4090.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
RPRD1B Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSSFSES ALEKKLSELS NSQQSVQTLS LWLIHHRKHA GPIVSVWHRE LRKAKSNRKL TFLYLANDVI QNSKRKGPEF TREFESVLVD AFSHVAREAD EGCKKPLERL LNIWQERSVY GGEFIQQLKL SMEDSKSPPP KATEEKKSLK RTFQQIQEEE DDDYPGSYSP QDPSAGPLLT EELIKALQDL ENAASGDATV RQKIASLPQE VQDVSLLEKI TDKEAAERLS KTVDEACLLL AEYNGRLAAE LEDRRQLARM LVEYTQNQKD VLSEKEKKLE EYKQKLARVT QVRKELKSHI QSLPDLSLLP NVTGGLAPLP SAGDLFSTD
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
RPRD1B protein solution (1 mg/ml) in Phosphate buffered saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT.