Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RQCD1 Protein
A cDNA sequence encoding the RQCD1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name | RQCD1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15943329
|
enQuireBio™
QP13361-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15933329
|
enQuireBio™
QP13361-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15923329
|
enQuireBio™
QP13361-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
RQCD1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The RQCD1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MHSLATAAPV PTTLAQVDRE KIYQWINELS SPETRENALL ELSKKRESVP DLAPMLWHSF GTIAALLQEI VNIYPSINPP TLTAHQSNRV CNALALLQCV ASHPETRSAF LAAHIPLFLY PFLHTVSKTR PFEYLRLTSL GVIGALVKTD EQEVINFLLT TEIIPLCLRI MESGSELSKT VATFILQKIL LDDTGLAYIC QTYERFSHVA MILGKMVLQL SKEPSARLLK HVVRCYLRLS DNPRAREALR QCLPDQLKDT TFAQVLKDDT TTKRWLAQLV KNLQEGQVTD PRGIPLPPQ | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |