Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RSU1 Protein
A cDNA sequence encoding the RSU1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13367-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15923349
  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
RSU1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSKSLKK LVEESREKNQ PEVDMSDRGI SNMLDVNGLF TLSHITQLVL SHNKLTMVPP NIAELKNLEV LNFFNNQIEE LPTQISSLQK LKHLNLGMNR LNTLPRGFGS LPALEVLDLT YNNLSENSLP GNFFYLTTLR ALYLSDNDFE ILPPDIGKLT KLQILSLRDN DLISLPKEIG ELTQLKELHI QGNRLTVLPP ELGNLDLTGQ KQVFKAENNP WVTPIADQFQ LGVSHVFEYI RSETYKYLYG RHMQANPEPP KKNNDKSKKI SRKPLAAKNR
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The RSU1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.