missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human RTN4R Protein

A cDNA sequence encoding the RTN4R was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marke:  enQuireBio™ QP13370-2ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15913359

  • 137.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

RTN4R Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
CPGACVCYNE PKVTTSCPQQ GLQAVPVGIP AASQRIFLHG NRISHVPAAS FRACRNLTIL WLHSNVLARI DAAAFTGLAL LEQLDLSDNA QLRSVDPATF HGLGRLHTLH LDRCGLQELG PGLFRGLAAL QYLYLQDNAL QALPDDTFRD LGNLTHLFLH GNRISSVPER AFRGLHSLDR LLLHQNRVAH VHPHAFRDLG RLMTLYLFAN NLSALPTEAL APLRALQYLR LNDNPWVCDC RARPLWAWLQ KFRGSSSEVP CSLPQRLAGR DLKRLAANDL QGCAVATGPY HPIWTGRATD EEPLGLPKCC QPDAADKASV LEPGRPASAG NALKGRVPPG DSPPGNGSGP RHINDSPFGT LPGSAEPPLT AVRPEGSEPP GFPTSGPRRR PGCSRKNRTR SHCRLGQAGS GGGGTGDSEG SLEHHHHHH
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
RTN4R protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote