Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RTP4 Protein
A cDNA sequence encoding the RTP4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 5450.00 €
Spezifikation
Name | RTP4 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15943359
|
enQuireBio™
QP13371-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15933359
|
enQuireBio™
QP13371-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15923359
|
enQuireBio™
QP13371-1MG |
1 mg |
5450.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
RTP4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
RTP4 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMVVDFWT WEQTFQELIQ EAKPRATWTL KLDGNLQLDC LAQGWKQYQQ RAFGWFRCSS CQRSWASAQV QILCHTYWEH WTSQGQVRMR LFGQRCQKCS WSQYEMPEFS SDSTMRILSN LVQHILKKYY GNGTRKSPEM PVILEVSLEG SHDTANCEAC TLGICGQGLK SCMTKPSKSL LPHLKTGNSS PGIGAVYLAN QAKNQSAEAK EAKGSGYEKL GPSRDPD | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |